Läs mer
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 98+%, Thermo Scientific™
339.40 SEK - 1602.42 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 59-87-0 |
|---|---|
| Molekylformel | C6H6N4O4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.14 |
| MDL-nummer | MFCD00003225 |
| InChI-nyckel | IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N |
| Synonym | nitrofurazone, nitrofural, furacilin, furacin, furacillin, aldomycin, furacine, furaldon, nifuzon, actin-n |
| PubChem CID | 5447130 |
| IUPAC-namn | [(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]urea |
| LEDER | NC(=O)N\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11364649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18593.14 |
25g |
339.40 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11374649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18593.22 |
100g |
806.77 SEK
100g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11428517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18593.30 |
250g |
1602.42 SEK
250g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| C6H6N4O4 | |
| MFCD00003225 | |
| nitrofurazone, nitrofural, furacilin, furacin, furacillin, aldomycin, furacine, furaldon, nifuzon, actin-n | |
| [(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]urea |
Specifikationer
| 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone | |
| C6H6N4O4 | |
| 86403 | |
| 14,6600 | |
| IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N | |
| [(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]urea | |
| 5447130 | |
| ≥98% |
| 59-87-0 | |
| MFCD00003225 | |
| Light sensitive | |
| nitrofurazone, nitrofural, furacilin, furacin, furacillin, aldomycin, furacine, furaldon, nifuzon, actin-n | |
| NC(=O)N\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O | |
| 198.14 | |
| 198.14 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301-H341-H351-H361
Toxic if swallowed.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of causing cancer.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'einecsNumber' : 200-443-1
missing translation for 'rtecsNumber' : LT7700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures