Läs mer
6-klorpyridin-3-kolhydrazid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10365252
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10365252 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10500943 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10365252 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB07126DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 168893-66-1
Molekylformel C6H6ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD00221429
InChI-nyckel BIECNFYNFQQRRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloronicotinohydrazide, 2-chloropyridine-5-carbohydrazide, 6-chloronicotinic acid hydrazide, pubchem18551, buttpark 9157-08, 2-chloro-5-hydrazinocarbonyl pyridine, 6-chloropyridine-3-carbohydrazide, 95+%, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-chloro-, hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, hydrazide
PubChem CID 2800177
IUPAC-namn 6-klorpyridin-3-kolhydrazid
LEDER NNC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloropyridine-3-carbohydrazide
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 171.59
Procent renhet 95%