Läs mer
6-Ureidometyl-5,6-dihydromorfantridin, TRC
Produktkod. 30453627
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30453627 1 mg
1 options
Produktkod. 30453627 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU8235001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Ureidomethyl-5,6-dihydromorphanthridine
CAS 1076199-50-2
Molekylformel C16H17N3O
Kvantitet 1 mg
Synonym Epinastine Impurity 37
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O/c17-16(20)18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19-15/h1-8,15,19H,9-10H2,(H3,17,18,20)
LEDER NC(=O)NCC1Nc2ccccc2Cc3ccccc13
IUPAC-namn 6,11-dihydro-5H-benzo[c][1]bensazepin-6-ylmetylurea
Molekylvikt (g/mol) 267.33
Formel vikt 267.1372