Läs mer
7-Azaindole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15405947
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15405947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33139.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 479553-01-0
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.148
MDL-nummer MFCD08272236
InChI-nyckel HPPPHDPVSYYWCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-4-carboxylic acid, 7-azaindole-4-carboxylic acid, 7-azaindole-4-carboxylic acid., 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-4 carboxylic acid
PubChem CID 22477426
IUPAC-namn 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carboxylic acid
LEDER C1=CNC2=NC=CC(=C21)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Azaindole-4-carboxylic acid
Smältpunkt >330°C
Färg White to Cream
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 162.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid