Läs mer
7-Kloro-1,2,3,4-tetrahydro-1-(2-metyl-4-nitrobenzoyl)-5H-1-benzazepin-5-one, TRC
Produktkod. 30366731
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366731 50 mg
30359435 100 mg
30367062 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30366731 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36612350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137982-91-3
Molekylformel C18H15ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 358.78
Synonym 1-(2-Methyl-4-nitrobenzoyl)-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one, 7-Chloro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5-oxo-2,3,4,5+tetrahydro-1H-1-benzazepine, 7-Chloro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine
IUPAC-namn 7-kloro-1-(2-metyl-4-nitrobenzoyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzazepin-5-one
LEDER Cc1cc(ccc1C(=O)N2CCCC(=O)c3cc(Cl)ccc23)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5H-1-benzazepin-5-one
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H15ClN2O4/c1-11-9-13(21(24)25)5-6-14(11)18(23)20-8-2-3-17(22)15-10-12(19)4-7-16(15)20/h4-7,9-10H,2-3,8H2,1H3
Formel vikt 358.072