Läs mer
7-Chlorokynurenic acid, 98+%, Thermo Scientific™
NMDA receptor antagonist at the glycine site
1097.21 SEK - 4017.18 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 18000-24-3 |
|---|---|
| Molekylformel | C10H6ClNO3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.61 |
| MDL-nummer | MFCD00069227 |
| InChI-nyckel | UAWVRVFHMOSAPU-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 7-chlorokynurenic acid, 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-cl-kyna, 7-chloro-kynurenic acid, unii-s7936qon2k, 7-chloro-4-hydroxy-2-carboxyquinoline, 7-cka, 7-chloro-4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1,4-dihydro-4-oxo, cka |
| PubChem CID | 1884 |
| ChEBI | CHEBI:63965 |
| IUPAC-namn | 7-chloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid |
| LEDER | OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2N1 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15403969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61359.MA |
10mg |
1097.21 SEK
10mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15413969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61359.MF |
50mg |
4017.18 SEK
50mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 18000-24-3 | |
| 223.61 | |
| UAWVRVFHMOSAPU-UHFFFAOYSA-N | |
| 1884 | |
| 7-chloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid |
| C10H6ClNO3 | |
| MFCD00069227 | |
| 7-chlorokynurenic acid, 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-cl-kyna, 7-chloro-kynurenic acid, unii-s7936qon2k, 7-chloro-4-hydroxy-2-carboxyquinoline, 7-cka, 7-chloro-4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1,4-dihydro-4-oxo, cka | |
| CHEBI:63965 | |
| OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2N1 |
Specifikationer
| 7-Chlorokynurenic acid | |
| C10H6ClNO3 | |
| 7-chlorokynurenic acid, 7-chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-cl-kyna, 7-chloro-kynurenic acid, unii-s7936qon2k, 7-chloro-4-hydroxy-2-carboxyquinoline, 7-cka, 7-chloro-4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1,4-dihydro-4-oxo, cka | |
| UAWVRVFHMOSAPU-UHFFFAOYSA-N | |
| 7-chloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid | |
| 1884 | |
| 223.62 |
| 18000-24-3 | |
| MFCD00069227 | |
| Soluble in DMSO or dilute sodium hydroxide | |
| OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2N1 | |
| 223.61 | |
| CHEBI:63965 | |
| ≥99% |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 241-913-6
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold