Läs mer
7-Demetylivabradin, TRC
Produktkod. 30363250
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363250 1 mg
30352888 5 mg
30350227 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30363250 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2929801MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 304462-60-0
Molekylformel C26 H34 N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 454.56
Synonym 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7-hydroxy-8-methoxy-2H-3-Benzazepin-2-one
IUPAC-namn 3-[3-[[(7S)-3,4-dimetoxi-7-bicyklo[4.2.0]okta-1(6),2,4-trienyl]metyl-metylamino]propyl]-8-hydroxy-7-metoxi-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one
LEDER COc1cc2CC(=O)N(CCCN(C)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)CCc2cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Desmethyl Ivabradine
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C26H34N2O5/c1-27(16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20)7-5-8-28-9-6-17-11-22(29)23(31-2)12-18(17)14-26(28)30/h11-13,15,20,29H,5-10,14,16H2,1-4H3/t20-/m1/s1
Formel vikt 454.2468