Läs mer
Applied Biosystems™ 3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 36 cm
En radiofrekvensidentifieringstagg är inbyggd i ramen för att spåra kritisk körningsinformation, som sedan rapporteras på mjukvarans instrumentpanel.
Brand: Applied Biosystems™ 4404683
Beskrivning
De invändigt obelagda kapillärerna levereras i förmonterade set med 8 kapillärer per array, med en inbyggd ram för enkel installation.Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
36 cm | |
3500 Genetic Analyzer 8-kapillärmatris, 36 cm kapillär, internt obelagda kapillärer, för användning med 3500 genetisk analysator, 15 till 30 °C lagringstemperatur | |
3500 genetisk analysator | |
Genetisk analysator med 8 kapillärer | |
Rumstemperatur |
Förvara denna array vid omgivningstemperatur. För detaljer om hur du förvarar kapillärsystemet på och av instrumentet, se Applied Biosystems Användarhandbok för 3500/3500xL Genetic Analyzer. | |
Människoidentifiering, sekvensering, fragmentanalys | |
36 cm (kapillär) | |
1 array |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.