Läs mer
Thermo Scientific™ 8-kanals skruvlocksavskiljare
Beskrivning
Bearbeta ett fullt ställ med Thermo Scientific™ Matrix™- eller Thermo Scientific™ Nunc™-rör på mindre än en minut med denna ergonomiska, manuella lockpåsättning/lockavskiljare. Thermo Scientific™ 8-kanals skruvlockspåsättning/avskiljare är utformad för att sätta på locken till rören vid optimalt vridmoment för att bibehålla provets integritet och förhindra provförlust under förvaring. 8-kanals lockpåsättning/lockavskiljare är ett praktiskt tillägg till bänkbearbetning av förvaringsrör med skruvlock.
Funktioner
- Förbättrar bearbetningens kapacitet av manuella procedurer med automatiserad kolumnvis avtagning och påsättning av lock på bara fyra sekunder
- Säkerställer reproducerbarhet genom att sätta på lock på alla rör vid den optimala vridmomentnivån som specificerats för röret
- Gör det möjligt för alla i labbet att sätta på lock eller ta av lock från rören med en lätt, ergonomisk och användarvänlig design
- Stativ möjliggör enkel förvaring av borttagna lock under provbearbetningsstegen
- Praktiskt taget alltid tillgänglig för användning med lång batteritid och snabb laddningstid
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla förvaringsrör | Rör av Nunc-design |
| Avkapslingsformat | 8-kanal |
| Beskrivning | 8-kanals handhållen skruvlockspåsättning/avskiljare med stativ för rör av Nunc-design |
| Mått (L x B x H) | 9,87 x 3,76 x 2 tum (25,1 x 9,5 x 5 cm) |
| Elektriska krav | 110 till 240 V 50/60 Hz |
| Höjd (engelska) | 2 tum |
| Höjd (metrisk) | 5 cm |
| Längd (engelska) | 9,87 tum |
| Längd (metrisk) | 25.1 cm |
| Nettovikt (engelska) | 0.97 lb. |
| Visa mer |