Läs mer
(±)-8-Klor-1-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30360631
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30360631 250 mg
1 options
Produktkod. 30360631 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC602023250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride
CAS 1431697-94-7
Molekylformel C11H14ClN . HCl
Kvantitet 250 mg
Synonym rac-8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1H-3-benzazepine Hydrochloride rac-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H14ClN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H
LEDER O.Cl.C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
IUPAC-namn 7-klor-5-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzaspermin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 232.15
Formel vikt 249.0687