Läs mer
8-metylvareniklin dihydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Methyl Varenicline Dihydrochloride |
| Molekylformel | C14H15N3 • 2HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 8-Methyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3.2ClH/c1-17-7-9-4-10(8-17)12-6-14-13(5-11(9)12)15-2-3-16-14;;/h2-3,5-6,9-10H,4,7-8H2,1H3;2*1H |
| LEDER | CN1CC2CC(C3=CC4=NC=CN=C4C=C23)C1.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | 8-metyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-metanoazepino[4,5-g]kinoxalin dihydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.21 |
| Formel vikt | 297.08 |