Läs mer
8-metylvareniklin dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30455108
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455108 1 g
30450414 500 mg
30454547 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30455108 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3101701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Methyl Varenicline Dihydrochloride
Molekylformel C14H15N3 • 2HCl
Kvantitet 1 g
Synonym 8-Methyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H15N3.2ClH/c1-17-7-9-4-10(8-17)12-6-14-13(5-11(9)12)15-2-3-16-14;;/h2-3,5-6,9-10H,4,7-8H2,1H3;2*1H
LEDER CN1CC2CC(C3=CC4=NC=CN=C4C=C23)C1.Cl.Cl
IUPAC-namn 8-metyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-metanoazepino[4,5-g]kinoxalin dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 298.21
Formel vikt 297.08