Läs mer
Fisherbrand™ 2 i 1 Vial Kit för Varian Autosampler, 8 mm
Produktkod. p-7113956 Handla allt Fisherbrand Produkter
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12960871
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Bärnsten
  • 1,5 ml
  • Skruvlock
  • Mitthål
  • Polypropen
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutningar samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.9 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Nej