Läs mer
Greiner Bio-One 96-brunnars plattbottnade skorstenstyp Icke-bindande mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7075412
Tja Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 13022213
Brand: Greiner Bio-One 655900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att avsevärt förbättra datakvaliteten och känsligheten i biokemiska analyser. Greiner Bio-One 96-brunnars plattbottnade skorstenstyp Icke-bindande mikroplattor är fria från detekterbart DNas, RNas, humant DNA.
  • Minskar ospecifik biomolekylbindning (proteiner, DNA, RNA) för biokemiska analyser
  • Stabil under normala analysförhållanden utan nedbrytning eller urlakning
  • Förbättrar signal-brus-förhållandet
  • Tillverkad under DIN ISO 9001 vägl
Serviceplan
Nej
Garanti
Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart Nej
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Bindningstyp Icke bindande
Färg Svart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Total volym (metrisk) Tja 392μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Antal per förpackning 10
Kvantitet 40/Cs.
Tja Färg Svart
Mått (L x B x H) 127.8 x 85.5 x 14.4 mm