Läs mer
Atago™ Abbe DR-A1 Refractometer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Refractometer |
| Brytningsindex | 1.3 to 1.7 |
| Noggrannhet | ±0.0002nD |
| Visa | Digital |
| Inkluderar | With AC adapter |
| Kvantitet | 1 Each |
| Mått (L x B x H) | 130 x 290 x 310 mm |
| Höjd (metrisk) | 310 mm |
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Bredd (metrisk) | 290 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?