Läs mer
Atago™ Abbe NAR-1T flytande refraktometer
Produktkod. 10719200
Change view
Mått (L x B x H):
130 x 180 x 230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10719200 130 x 180 x 230 mm Varje
1 options
Produktkod. 10719200 Leverantör Atago™ Leverantörsnummer 1211
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Designad för mätning av vätskeprov. Atago™ Abbe NAR-1T Liquid Refractometers har brytningsindexskalan och BRIX-skalan.
  • Inkluderar en D line (589nm) ljuskälla
  • Kalibrering kan göras med destillerat vatten
Specifikationer
Typ Refraktometrar
Brytningsindex 1,3 till 1,7
Noggrannhet ±0,0002nD
Visa Digital
För användning med (applikation) För mätning av vätskeprov
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B x H) 130 x 180 x 230 mm
Höjd (metrisk) 230 mm
Längd (metrisk) 130 mm
Bredd (metrisk) 180 mm
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 50 °C
Elektriska krav 240 V 50/60 Hz
Spänning 240 V
Frekvens 50/60 Hz