Läs mer
ATAGO™ Abbe Refraktometer NAR-2T
Produktkod. 11486238
Change view
Mått (L x B x H):
120 x 200 x 250 mm (Refraktometer), 100 x 110 x 70 mm (Termometer)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11486238 120 x 200 x 250 mm (Refraktometer), 100 x 110 x 70 mm (Termometer) Varje
1 options
Produktkod. 11486238 Leverantör ATAGO™ Leverantörsnummer 1220
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
De Abbe Refraktometer NAR-2T är designad för användning med föreningar som kräver mätning vid hög temperatur.
  • Abbe tabellrefraktometer för mätning av brytningsindex (1,3000 till 1,7000 ND) och Brix (0,0 % till 95,0 % skala) av högtemperaturprover mellan 5 C °till 120 C °och mäter med termometerenhet från 0,0 C °till 120 °C.
  • LED-belysning digital visning av temperaturavläsningar i Celcius, och omedelbara analoga visningsmätningar med en D (deuterium) linje (589 Nm) fiberoptisk ljuskälla
  • Verkar på AC 100V till 240V, 50/60 Hz strömförsörjning, har en 110V strömanslutningssladd med en 6 fot nätsladd och kan kalibreras med destillerat vatten för enkel användning
  • Vertikal, vinklad kropp (12 x 20 x 25 cm) med monokulärt, fokuserbart, vadderat okular för visning
  • Kan anslutas till ett cirkulerande bad med konstant temperatur (säljs separat) för provtemperaturkontroll
Specifikationer
Typ Bänkrefraktometer
Skalområde 0,0 % till 95,0 % (Brix)
Brytningsindex 1.3000 till 1.7000
Noggrannhet ±0,0002 (brytningsindex),± 0,1 % (Brix)
För användning med (applikation) Mätning av föreningar vid höga temperaturer
Vikt (metrisk) 2,8 kg (Refraktometer), 0,5 kg (Termometer)
Mått (L x B x H) 120 x 200 x 250 mm (Refraktometer), 100 x 110 x 70 mm (Termometer)
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 120 °C
Spänning 240 V