Learn More
ABCD3 Mouse anti-Human, Clone: 1G7G5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66697-1-IG-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16888815
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Peroxisomes are single membrane organelles which are involved with many important biochemical pathways and are found in almost all eukaryotic cells. Various toxins including, phenols, alcohols, and aldehydes are targeted for modification by peroxisomes. Long chain fatty acid metabolism via beta-oxidation is also mediated by this organelle. Loss of peroxisomal functions may result in diseases such as Zellweger syndrome, hyperpipecolic acidemia, neonatal adrenoleukodystrophy, and infantile Refsum"" disease. Peroxisomal membrane protein 70 (PMP70) is an abundant, integral membrane protein of the peroxisome. This protein is induced by treatment with hypolipidemic agents in parallel with peroxisome proliferation and stimulation of the peroxisomal beta-oxidation enzymes.
Spezifikation
Spezifikation
ABCD3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P28288
ABCD3
ABCD3 Fusion Protein Ag24760
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG3
Western Blot
1G7G5
Unconjugated
ABCD3
ABC43, ABCD3, PMP70, PXMP1
Mouse
Protein A
RUO
5825
-20°C
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
ABCD3 Mouse anti-Human, Clone: 1G7G5, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt