Beskrivning
- Används med revolutionären CleanSpace PAPR: låg vikt, inga slangar eller bälten
- Lämplig för skydd mot luftburna partiklar (damm, dimma och ångor organiska, oorganiska gaser eller ångor, ammoniak och svaveldioxid (kokpunkt> 65° C)
- Material: Partikelmedier av glasfiber, aktivt kol och plasthölje, silikontätning
- Lätt att montera och ta bort från kraftenheten
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Filtrera |