Läs mer
Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS HPLC-kolonner
Få en utmärkt kombination av hastighet och kvalitet på separationen med dessa solida kärnkolonner som är optimerade för LC-MS och UHPLC-MS metoder.
Brand:  Thermo Scientific™ 17626-013005
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11687701
  • 5620.00 SEK / Paket med 4
Bara null kvar
Beräknad leverans: 26-08-2025
Beskrivning
Optimerad för MS-detektering, Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS LC-kolonner är en utmärkt kombination av hastighet och kvalitet på separationen.
Baserat på Core Enhanced Technology, Accucore kolonner ger snabba, högupplösta separationer utan —de förhöjda mottryck som krävs av partiklar under μ2 m.
  • Snabba separationer med utmärkt upplösning och känslighet
  • Sänk mottrycken så att UHPLC inte krävs
  • Optimerad för MS-detektering
  • Utmärkta toppformer
  • Utmärkt kombination av hastighet och effektivitet
Beställningsinformation:
Andra anpassade kolumndimensioner är tillgängliga. Ring din lokala kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Skyddskassett, 4 st.
Uniguard Direct-Connection och fristående hållare
14500 psi (1000 bar)
2.6μ m
80Å
60 °C
Fasta kärnpartiklar
Sfärisk, solid kärna, Ultrapure Kiseldioxid
Omvänd fas
Omvänd fas
3 mm
10 mm
Sfärisk solid kärna
2 till 9
130 m² /g
EJ TILLÄMPLIGT
Accucore
7%
Ja
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS HPLC-kolonner > Partikelstorlek: 2,6 μm; 10 x 3,0 mm ID
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.