Learn More
Ansell AccuTech™ 91-325 Series Natural Rubber Latex Splash Gloves
Provides optimal solutions for controlled and sterile environments, respectively. Ansell Edmont™ AccuTech™ 91-325 Series Natural Rubber Latex Splash Gloves are made with a specific natural rubber formulation that offers a high level of comfortable, sensitive, precise handling.
Brand:  Ansell 91325075
 View more versions of this product
Product Code. 11755773
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
  • With textured fingertips
  • Excellent technical properties
  • Low allergenic content minimizes the risk of latex-associated allergies for the wearer
  • Ideal for biotechnologies, medical device manufacturing, laboratory analysis, pharmaceuticals and the flat panel industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Class 100 (ISO 5)
No
Cleanroom Gloves
9.8 mm
Natural
200 Pairs
Natural
Latex
7.5
Biotechnologies, analytics testing, blistering operations, pharmaceuticals
Straight
91-325
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Ansell AccuTech™ 91-325 Series Natural Rubber Latex Splash Gloves > Size: 7.5
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt