Läs mer
Acebutolol hydrochloride, Thermo Scientific™
Cardioselective beta-adrenergic blocker
756.70 SEK - 2759.73 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 34381-68-5 |
|---|---|
| Molekylformel | C18H29ClN2O4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.89 |
| MDL-nummer | MFCD00078860 |
| InChI-nyckel | KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYNA-N |
| Synonym | acebutolol hydrochloride, acebutolol hcl, n-3-acetyl-4-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy phenyl butyramide hydrochloride, diasectral, wesfalin, 3'-acetyl-4'-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy butyranilide hydrochloride, dl-1-2-acetyl-4-butyramidophenoxy-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, ccris 1102, sectral tn |
| PubChem CID | 441307 |
| ChEBI | CHEBI:2380 |
| IUPAC-namn | hydrogen N-(3-acetyl-4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)butanamide chloride |
| LEDER | [H+].[Cl-].CCCC(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(=C1)C(C)=O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15445959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63790.03 |
1g |
756.70 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15455959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63790.06 |
5g |
1569.04 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15465959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63790.09 |
10g |
2759.73 SEK
10g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 34381-68-5 | |
| 372.89 | |
| KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYNA-N | |
| 441307 | |
| hydrogen N-(3-acetyl-4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)butanamide chloride |
| C18H29ClN2O4 | |
| MFCD00078860 | |
| acebutolol hydrochloride, acebutolol hcl, n-3-acetyl-4-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy phenyl butyramide hydrochloride, diasectral, wesfalin, 3'-acetyl-4'-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy butyranilide hydrochloride, dl-1-2-acetyl-4-butyramidophenoxy-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, ccris 1102, sectral tn | |
| CHEBI:2380 | |
| [H+].[Cl-].CCCC(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(=C1)C(C)=O |
Specifikationer
| Acebutolol hydrochloride | |
| C18H29ClN2O4 | |
| 14,19 | |
| KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYNA-N | |
| hydrogen N-(3-acetyl-4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)butanamide chloride | |
| 441307 | |
| 372.89 |
| 34381-68-5 | |
| MFCD00078860 | |
| acebutolol hydrochloride, acebutolol hcl, n-3-acetyl-4-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy phenyl butyramide hydrochloride, diasectral, wesfalin, 3'-acetyl-4'-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy butyranilide hydrochloride, dl-1-2-acetyl-4-butyramidophenoxy-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, ccris 1102, sectral tn | |
| [H+].[Cl-].CCCC(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(=C1)C(C)=O | |
| 372.89 | |
| CHEBI:2380 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 251-980-3
missing translation for 'rtecsNumber' : ES5235000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C