Läs mer
Acemetacin
Beskrivning
En potent hämmare av COX-2 som visade sig ha antitumöraktivitet i tjocktarmen
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acemetacin |
| Smältpunkt | 149 °C till 153 °C |
| Färg | Gult |
| Kvantitet | 2 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,27 |
| Formel vikt | 415.83 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning