Läs mer
Acemetacin, Thermo Scientific™
A potent inhibitor of COX-2 found to have anti-tumor activity in the colon
709.96 SEK - 3104.69 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 53164-05-9 |
|---|---|
| Molekylformel | C21H18ClNO6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.826 |
| MDL-nummer | MFCD00151473 |
| InChI-nyckel | FSQKKOOTNAMONP-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | acemetacin, rantudil, emflex, acemetacinum, acemix, acemetacina, acemetacine, aximeixin, rheumibis, indomethacin carboxymethyl ester |
| PubChem CID | 1981 |
| ChEBI | CHEBI:31162 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetyl]oxyacetic acid |
| LEDER | CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)OCC(=O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15475779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63583.04 |
2g |
709.96 SEK
2g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15485779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63583.09 |
10g |
3104.69 SEK
10g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 53164-05-9 | |
| 415.826 | |
| FSQKKOOTNAMONP-UHFFFAOYSA-N | |
| 1981 | |
| 2-[2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetyl]oxyacetic acid |
| C21H18ClNO6 | |
| MFCD00151473 | |
| acemetacin, rantudil, emflex, acemetacinum, acemix, acemetacina, acemetacine, aximeixin, rheumibis, indomethacin carboxymethyl ester | |
| CHEBI:31162 | |
| CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)OCC(=O)O |
Specifikationer
| Acemetacin | |
| C21H18ClNO6 | |
| UN2811 | |
| acemetacin, rantudil, emflex, acemetacinum, acemix, acemetacina, acemetacine, aximeixin, rheumibis, indomethacin carboxymethyl ester | |
| CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)OCC(=O)O | |
| 415.826 | |
| CHEBI:31162 |
| 53164-05-9 | |
| MFCD00151473 | |
| 14,27 | |
| FSQKKOOTNAMONP-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetyl]oxyacetic acid | |
| 1981 | |
| 415.83 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H300-H310-H330
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 258-403-4
missing translation for 'rtecsNumber' : NL3521400
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.