Läs mer
Acetic anhydride, ACS, 97+%, Thermo Scientific™
392.00 SEK - 2330.00 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 108-24-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C4H6O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.089 |
| MDL-nummer | MFCD00008705 |
| InChI-nyckel | WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique |
| PubChem CID | 7918 |
| ChEBI | CHEBI:36610 |
| IUPAC-namn | acetyl acetate |
| LEDER | CC(=O)OC(=O)C |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11405170
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036292.AE |
100mL |
392.00 SEK
100ml |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11495160
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036292.AP |
500mL |
1040.00 SEK
500ml |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11353368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036292.K3 |
2L |
2330.00 SEK
2 L |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| C4H6O3 | |
| MFCD00008705 | |
| acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique | |
| CHEBI:36610 | |
| CC(=O)OC(=O)C |
Specifikationer
| Acetic anhydride | |
| 1.082 g/mL | |
| 49°C (120°F) | |
| Pungent | |
| (CH3CO)2O | |
| MFCD00008705 | |
| 385737 | |
| 14,56 | |
| Soluble in ether,chloroform and benzene. Slowly soluble in water. | |
| CC(=O)OC(=O)C | |
| 102.089 | |
| CHEBI:36610 | |
| ≥97% |
| 108-24-7 | |
| 138°C to 140°C | |
| 97+% | |
| C4H6O3 | |
| 1.39 | |
| UN1715 | |
| Moisture sensitive | |
| acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique | |
| WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N | |
| acetyl acetate | |
| 7918 | |
| 102.09 | |
| ACS |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H314-H226-H302-H332
Causes severe skin burns and eye damage.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H314-H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ACETIC ANHYDRIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-564-8
missing translation for 'rtecsNumber' : AK1925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- Acetic anhydride
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic anhydride