Läs mer
Acetonitril, för HPLC, Fisher Chemical™
C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, 2,5L, 81 grader C, CHEBI:38472, färglös, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitril, -46 grader C, 1878, 3,41 glas, 3,41 d. CC#N, 1,42, 97 mbar vid 20 grader C, 0,36 cp vid 20 grader
1257.46 SEK - 4738.57 SEK
| Produktkod | Brand | dimQuantity | Packaging | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | dimQuantity | Packaging | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
10754361
|
Fisher Chemical
A/0626/15 |
1425.21 SEK 1257.46 SEK / 1 L Save 167.75 SEK 11% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11473493
|
Fisher Chemical
A/0626/17X |
3389.72 SEK
2.5 L |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
10010010
|
Fisher Chemical
A/0626/PB17 |
3502.82 SEK 3138.08 SEK / 2.5 L Save 364.74 SEK 10% Av |
Beräknad leverans: 06-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
10181460
|
Fisher Chemical
A/0626/21 |
4738.57 SEK
5 L |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, 2,5L, 81 grader C, CHEBI:38472, färglös, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitril, -46 grader C, 1878, 3,41 glas, 3,41 d. CC#N, 1,42, 97 mbar vid 20 grader C, 0,36 cp vid 20 grader
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
Kompletterande information
- Acetonitrile
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile