Läs mer
Acetonitril, LC-MS-grad, 99,8 %
Lösningsmedel för LC-MS-analys | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41,053 g/mol
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047138.K7
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15402867
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Lösningsmedel för LC-MS-analys Acetonitril används som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografi och vätskekromatografi i kombination med masspektrometri.