Läs mer
Acetonitril, LC-MS-grad, 99,8 %
Lösningsmedel för LC-MS-analys | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41,053 g/mol
3157.65 SEK - 17165.00 SEK
Produkter 4
Produktkod Brand dimQuantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand dimQuantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15492857
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047138.K2
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3765.00 SEK
3157.65 SEK / 1 L
Save 607.35 SEK
16% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
15412867
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047138.M1
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
11855.00 SEK
9950.65 SEK / 1 L
Save 1904.35 SEK
16% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
15402867
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047138.K7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
15422867
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047138.M6
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
Lösningsmedel för LC-MS-analys Acetonitril används som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografi och vätskekromatografi i kombination med masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.