Läs mer
Acetonitril, LC-MS-grad, 99,8 %
Lösningsmedel för LC-MS-analys | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41,053 g/mol
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047138.M6
Beskrivning
Lösningsmedel för LC-MS-analys Acetonitril används som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografi och vätskekromatografi i kombination med masspektrometri.