Läs mer
Cytiva Termostatjacka i akrylplast
Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
26 mm
50 mm
Höjd (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Termostat |
| Material | Akryl Plast |
| Typ | Termostatjacka |
| Max. Temperatur (metrisk) | 60 °C |
| Höjd (metrisk) | 400 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 26 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 400 mm |