Läs mer
Ansell ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 0, Svarta, 11 tum.
ActivArmr Elektriska isolerande handskar ger den ultimata passformen, komforten och prestanda för elarbetares säkerhet och skydd.
Brand: Ansell RIG011B080
Beskrivning
- Prestandaprofil komfort
- Naturgummilatex för ultimat hållbarhet och flexibilitet
- Ergonomiskt utformad hand i vila form för mindre handtrötthet
- Generös utsvängd manschett ger plats för kläder och förbättrar ventilationen
- Höljehärdad yta ger en slätare yta för enkel på- och avtagning prestanda och skydd
- Produkten uppfyller alla tillämpliga NFPA , OSHA och CSA-standarder
- Miljövänlig
- Proprietär doppningsprocess
- ISO 14001 certifierad tillverkningsanläggning
Specifikationer
CE-nummer, kategori III, klass 0 | |
Specifik | |
Elektriskt isolerande handskar | |
Applikationer med risk för beröringsspänning, Elentreprenörer, Hybridmotortillverkning och reparation, Underhållsreparationer och Drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar | |
Pärlstav/rullad | |
11 tum | |
1000/1500 |
Svart | |
Naturligt latexgummi | |
8 | |
Svart | |
RIG011B | |
280 mm |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ansell ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 0, Svarta, 11 tum. > ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 0, Svarta, 11 tum; Storlek: 8
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering