missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ansell ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 0, Gul, 11 tum.

ActivArmr Elektriska isolerande handskar ger den ultimata passformen, komforten och prestanda för elarbetares säkerhet och skydd.

Brand:  Ansell RIG011Y120

 Se fler versioner av denna produkt

Produktkod. 17815571

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 SEK
    752.56 SEK / 1 par
    Spara 367.44 SEK
    32% Off
Bara null kvar
Beräknad leverans: 17-12-2025
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

  • Prestandaprofil komfort
  • Naturgummilatex för ultimat hållbarhet och flexibilitet
  • Ergonomiskt utformad hand i vila form för mindre handtrötthet
  • Generös utsvängd manschett ger plats för kläder och förbättrar ventilationen
  • Höljehärdad yta ger en slätare yta för enkel på- och avtagning prestanda och skydd
  • Produkten uppfyller alla tillämpliga NFPA , OSHA och CSA-standarder
  • Miljövänlig
  • Proprietär doppningsprocess
  • ISO 14001 certifierad tillverkningsanläggning
  • Elektrisk handske klass 0 erbjuder ljusbågsskydd klass 1 i enlighet med EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klass 0
Specifik
Elektriska skyddshandskar
Applikationer med risk för beröringsspänning, Elentreprenörer, Hybridmotortillverkning och reparation, Underhållsreparationer och Drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar
Pärlstav/rullad
11 tum
1000/1500
Gult
Naturligt latexgummi
12
Gult
RIG011Y
280 mm
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
Ansell ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 0, Gul, 11 tum. > ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 0, Gul, 11 tum; Storlek: 12

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.