Läs mer
Ansell ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 0, Gul, 11 tum.
ActivArmr Elektriska isolerande handskar ger den ultimata passformen, komforten och prestanda för elarbetares säkerhet och skydd.
Brand: Ansell RIG011Y095
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Prestandaprofil komfort
- Naturgummilatex för ultimat hållbarhet och flexibilitet
- Ergonomiskt utformad hand i vila form för mindre handtrötthet
- Generös utsvängd manschett ger plats för kläder och förbättrar ventilationen
- Höljehärdad yta ger en slätare yta för enkel på- och avtagning prestanda och skydd
- Produkten uppfyller alla tillämpliga NFPA , OSHA och CSA-standarder
- Miljövänlig
- Proprietär doppningsprocess
- ISO 14001 certifierad tillverkningsanläggning
- Elektrisk handske klass 0 erbjuder ljusbågsskydd klass 1 i enlighet med EN 61482-1-2
Specifikationer
| CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klass 0 | |
| Specifik | |
| Elektriska skyddshandskar | |
| Applikationer med risk för beröringsspänning, Elentreprenörer, Hybridmotortillverkning och reparation, Underhållsreparationer och Drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar | |
| Pärlstav/rullad | |
| 11 tum | |
| 1000/1500 |
| Gult | |
| Naturligt latexgummi | |
| 9.5 | |
| Gult | |
| RIG011Y | |
| 280 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ansell ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 0, Gul, 11 tum. > ActivArmr Elektriska isoleringshandskar Klass 0, Gul, 11 tum; Storlek: 9,5
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering