Läs mer
Ansell ActivArmr Elektriskt isolerande handskar klass 4, svart, 18 tum.
ActivArmr Elektriska isolerande handskar ger den ultimata passformen, komforten och prestanda för elarbetares säkerhet och skydd.
Brand:  Ansell RIG418B100
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17875611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3395.00 SEK
    2293.69 SEK / 1 par
    Spara 1101.31 SEK
    32% Off
Bara null kvar
Beräknad leverans: 17-12-2025
Beskrivning
  • Prestandaprofil komfort
  • Naturgummilatex för ultimat hållbarhet och flexibilitet
  • Ergonomiskt utformad hand i vila form för mindre handtrötthet
  • Generös utsvängd manschett ger plats för kläder och förbättrar ventilationen
  • Höljehärdad yta ger en slätare yta för enkel på- och avtagning prestanda och skydd
  • Produkten uppfyller alla tillämpliga NFPA , OSHA och CSA-standarder
  • Miljövänlig
  • Proprietär doppningsprocess
  • ISO 14001 certifierad tillverkningsanläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CE-nummer, kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, klass 4
Specifik
Elektriska skyddshandskar
Applikationer med risk för beröringsspänning, Elentreprenörer, Underhållsreparationer och Drift i alla industriella miljöer (MRO ), Reparation och underhåll av masstransit, Kraftunderhåll, reparation och transmission, Telekomreparation nära elektriska ledningar
Pärlstav/rullad
18 tum
36000/54000
Svart
Naturligt latexgummi
10
Svart
RIG418B
460 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ansell ActivArmr Elektriskt isolerande handskar klass 4, svart, 18 tum. > ActivArmr Elektriska isoleringshandskar klass 4, svarta, 18 tum; Storlek: 10