Läs mer
Ansell ActivArmr Handskar Klass 0 - RIG014R
ActivArmr Handskar Klass 0 - RIG014R är slitstarka elektriska skyddshandskar som garanterar säkerhet och vardaglig användbarhet.
Brand: Ansell RIG014R100
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Elektriska isolerande handskar är gjorda av naturgummilatex med en patentskyddad miljövänlig doppningsprocess för ultimat flexibilitet och fingerfärdighet.
- Deras ergonomiska hand-vila form och icke-utsprängda fingrar minskar handtrötthet.
- Den generösa utsvängda manschetten ger plats för kläder.
- Designen har också en slät finish för enkel på- och avtagning.
- Certifierad för beständighet mot syra (Kategori A), Ozon (Kategori Z) och mycket låga temperaturer (Kategori C).
- Applikationer med risk för beröringsspänning AC max 1000 V (DC max 1500)
Specifikationer
Arc Rating av APC 1, Arc flash certifierad enligt IEC 614821-2:2014 och ATSM F2675:2021 standarder | |
Rött | |
Naturgummi | |
10 | |
Gatlopp | |
360 mm |
CE-nummer, Ecovadis-märkning, EN ISO 21420:2020, EN 60903:2003, PPE kategori ELECTRICAL, Kategori III, Arc Rating för APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH-kompatibel | |
Specifik | |
Elektriskt isolerande handskar | |
Applikationer med risk för beröringsspänning Elentreprenörer Tillverkning och reparation av hybridmotorer Underhåll Reparationer och drift i alla industriella miljöer (MRO ) Reparation och underhåll av masstransporter Kraftunderhåll, reparation och transmission Telekomreparation nära elektriska ledningar | |
14 tum | |
1000 VAC, 1500 DC |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ansell ActivArmr Handskar Klass 0 - RIG014R > Storlek: 10
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering