Läs mer
Adamantane-1-kolhydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10160842
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10160842 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10275884 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10160842 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01025DA
Kemiska identifierare
CAS 17846-15-0
Molekylformel C11H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 194.278
InChI-nyckel FJXQVRADKYKERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym adamantanecarbohydrazide, 1-adamantanecarbohydrazide, adamantane-1-carboxylic acid hydrazide, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carbohydrazide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, hydrazide, pubchem21688, hydrazino 1-adamantyl ketone, 3r,5r,7r-adamantane-1-carbohydrazide, z-adamantane-1-carbohydrazonic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carbohydrazide
PubChem CID 337203
IUPAC-namn adamantan-1-kolhydrazid
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adamantane-1-carbohydrazide
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 194.28
Procent renhet 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.