Läs mer
Adamantane-1-kolhydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10275884
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10275884 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10160842 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10275884 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01025DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 17846-15-0
Molekylformel C11H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 194.278
InChI-nyckel FJXQVRADKYKERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym adamantanecarbohydrazide, 1-adamantanecarbohydrazide, adamantane-1-carboxylic acid hydrazide, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carbohydrazide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, hydrazide, pubchem21688, hydrazino 1-adamantyl ketone, 3r,5r,7r-adamantane-1-carbohydrazide, z-adamantane-1-carbohydrazonic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carbohydrazide
PubChem CID 337203
IUPAC-namn adamantan-1-kolhydrazid
LEDER C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adamantane-1-carbohydrazide
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 194.28
Procent renhet 97%