Läs mer
Adipisk syra dihydrazid, TRC
Produktkod. 17981765
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17981765 100 g
17920625 50 g
17981335 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17981765 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA291595100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1071-93-8
Molekylformel C6 H14 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Synonym Hexanedioic Acid Dihydrazide, ADH, ADH (hydrazide), ADH 4S, ADH-J, ADH-S, Adipic Dihydrazide, Adipoyl Dihydrazide, Adipoyl Hydrazide, Adipoyldihydrazine, Ajicure ADH, BK 1000Z, BT 1000Z, NSC 29542, NSC 3378, Qualimer ADH, T 2210, Adipohydrazide
IUPAC-namn hexanedihydrazid
LEDER NNC(CCCCC(NN)=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipic Acid Dihydrazide
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)