Läs mer
Adipisk dihydrazid, 97 %
Produktkod. 11462078
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462078 25 g 25g
11472078 100 g 100g
11482078 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15119.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1071-93-8 | C6H14N4O2 | 174,20 g/mol
Adipindihydrazid används som formaldehydrensare och reagerar med formaldehyd och förhindrar därigenom förångning av formaldehyd i luften. Det används också som färgtillsats och beläggningstillsats. Det används också som mellanprodukt. Vidare används det för tvärbindning av vattenbaserade emulsioner och som härdare för vissa epoxihartser, som kan användas i pulverlackering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Adipindihydrazid används som formaldehydrensare och reagerar med formaldehyd och förhindrar därigenom förångning av formaldehyd i luften. Det används också som färgtillsats och beläggningstillsats. Det används också som mellanprodukt. Vidare används det för tvärbindning av vattenbaserade emulsioner och som härdare för vissa epoxihartser, som kan användas i pulverlackering.
Löslighet Lösligt i vatten
, alkohol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1071-93-8
Molekylformel C6H14N4O2
Molekylvikt (g/mol) 174.20
MDL-nummer MFCD00007614
InChI-nyckel IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic dihydrazide, adipohydrazide, adipic acid dihydrazide, hexanedioic acid, dihydrazide, adipyl hydrazide, hexanediohydrazide, adipic acid, dihydrazide, adipodihydrazide, hexanedioic acid, 1,6-dihydrazide, unii-vk98i9yw5m
PubChem CID 66117
IUPAC-namn hexandihydrazid
LEDER NNC(=O)CCCCC(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adipic dihydrazide
Smältpunkt 180 °C till 182 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
Beilstein 973863
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol och aceton.
Formel vikt 174.2
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adipic dihydrazide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexanedioic acid, dihydrazide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.