Läs mer
Kartell™ Dispenserflaska med justerbar volym
Produktkod. 10717541
Change view
Inkluderar:
25 mL mätbehållare
50 ml mätbehållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar unitSize
10717541 50 ml mätbehållare Paket med 10
10707732 25 mL mätbehållare Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10717541 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0148100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Inkluderar en mätbehållare som glider upp och ner i ett rör för att justera till önskad doseringsvolym. Kartell™ Dispenserflaska med justerbar volym använder tryck från klämning för att driva ut vätska i mätbehållaren.
  • Måttkoppen glider upp och ner i röret
  • Variation i höjd ändrar volymen som ska dispenseras
  • Den dispenserade volymen förblir konstant vid alla förinställda positioner på koppen
  • Bägaren fylls genom att man pressar flaskan och tvingar upp vätskan i röret
  • När flasktrycket släpps kommer överskottet att dras tillbaka till flaskan och endast den önskade volymen återstår
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning PE (flaska) med PMP (Behållare)
För användning med (applikation) Livsmedel
Fyll volymintervall 0 till 50 ml
Inkluderar 50 ml mätbehållare
Material Polyeten