Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human ADMETOX Panel, 80-plex
Produktkod. 17992001
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
10 plattor
3 plåtar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992001 1 tallrik
17912011 3 plåtar
17922151 10 plattor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17992001 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QGP180ADMETOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108500.00 SEK
    85715.00 SEK / Paket med 1
    Save 22785.00 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
De QuantiGene Plex Human ADMETOX Panel, 80-plex, möjliggör mätning av genuttryck av all relevant ADME (absorption, distribution, metabolism och utsöndring) och toxikologiska biomarkörer genom analys av 80 RNA-mål i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi i kombination med grenad DNA-signalförstärkning.
Human ADMETOX Panel QuantiGene Plex , 80-plex, möjliggör mätning av genuttryck av alla relevanta ADME (absorption, distribution, metabolism och utsöndring) och toxikologiska biomarkörer genom analys av 80 RNA-mål i en enda brunn med Luminex xMAP hjälp av teknik i kombination med förgrenad DNA-signalförstärkning. Analysera 80 genetiska mål som är involverade i läkemedelsmetabolism, inklusive enzymer, transportörer och CYP:er, samt toxikologi och apoptos för effektiv profilering av dina läkemedelsupptäckter och grundforskningsprover.
QuantiGene Plex Paneler testas noggrant för målkombination, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Detta kit är inte kompatibelt med instrumentet MAGPIX.
Denna panel används i kombination med QuantiGene Plex Assay Kit (Cat. Nej. QP1013), som innehåller alla buffertar, plattor och detektionsreagenser som behövs för att utföra analysen i 96-brunnsplattor. För detaljerad information, se skapa anpassade forskningspaneler
  • Snabb leveranstid för denna katalogpanel för snabb leverans
  • Mål: ABCA1, ABCB1, ABCB11, ABCC1, ABCC2, ABCC3, ABCG2, ACTB, AOX1, B2M, BAX, BCL2, CASP3, CASP9, CES1, CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1, CYP2J2, CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7, DPYD, FMO1, FMO3, FMO5, GAPDH, GSTA2, GSTM1, GSTP1, GSTT1, GUSB, HMGB1, HMGCS2, HNF4A, HPRT1, NAT1, NAT2, PGK1, POLR2A, PPIB, RIPK1, RXRA, SLC10A1, SLC15A1, SLC15A2, SLC16A1, SLC22A1, SLC22A2, SLC22A6, SLC22A7, SLC2A1, SLC3A1, SLCO1B1, SLCO1B3, SLCO2B1, SULT1A1, SULT2A1, SULT2B1, TBP, TFRC, TP53, TPMT, UGT1A1, UGT1A10, UGT1A3, UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9, UGT2B15, UGT2B17, UGT2B4, UGT2B7, XDH
    Panel- och signalförstärkningsteknologi
    QuantiGene Plex analyser är hybridiseringsbaserade analyser för direkt kvantifiering av RNA från celllysater, vävnadshomogenater eller renat RNA. De möjliggör mätning av flera mål i samma brunn via multiplexering.
    QuantiGene Plex panelerna innehåller två komponenter: ett målspecifikt probset och magnetiska fångstpärlor. De målspecifika proberna används för att fånga det RNA av intresse, och förgrenad DNA-teknik förstärker sedan de fluorescerande signalerna, som läses med ett Luminex xMAP instrument. Den fluorescerande signalen är direkt proportionell mot mängden mål-mRNA som finns i provet. Detta möjliggör (relativ) kvantifiering av genuttryck och med denna specifika panel möjliggör man mänsklig immunprofilering. Detaljerad och steg-för-steg-dataanalys underlättas av Trusted Sustainability Partner
    Suppliers who meet our established requirements for corporate social responsibility.
    Learn More" alt="TRUSTED_SUSTAINABILITY" title="TRUSTED_SUSTAINABILITY" />
    Specifikationer
    Formatera 96 brunnar
    För användning med (applikation) QuantiGene Genuttrycksanalys
    För användning med (utrustning) Luminex Instrument
    Innehåll och lagring
    Målspecifik probset och magnetiska fångstkulor (förblandade och redo att använda).
    Förvara proben och fånga pärlor vid 4 °C.
    Frys inte fångstpärlorna, eftersom de kan skadas om de fryser in.
    Produktlinje QuantiGene™ Plex
    Produkttyp Multiplexpanel
    Kvantitet 1 tallrik
    Frakt skick Våt is
    Provtyp Renat RNA, cell-/blod-/FFPE-lysater, vävnadshomogenater
    Detektionsmetod fluorescens
    Forskningsområde Toxikologi
    Art Människa