Läs mer
Neville and More™ Afnor Plasma bottle
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
5.4 cm
9.1 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 72
Beskrivning
- Features screw neck
- Neck material: Pilfer proof glass
- Tamper evident
- Non reactive
- Material: Glass
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Inre | 5.4 cm |
| För användning med (applikation) | Stores plas mA |
| Material | Glass (Type 1) |
| nr per ärende | 72 |
| Volym (metrisk) Brätt | 142 mL |
| Form | Cross Section Circular |
| Höjd (metrisk) | 11.5 cm |
| Produkttyp | Plasma Bottle |
| Stängningsstorlek | 4 cm |
| Visa mer |