Learn More
MP Biomedicals™ Agarose, MP Biomedicals™
Product Code. 11442940 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
Unit Size:
100g
Product Code. Quantity Unit Size
11442940 100 g 100g
1 options
Product Code. 11442940 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 0210026780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3450.00 SEK
    3283.30 SEK / 100g
    Save 166.70 SEK
    4% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Suitable for both analytical and preparative electrophoresis procedures. Agarose, MP Biomedicals is a purified linear galactan hydrocolloid isolated from agar or agar-bearing algae. It is specially prepared to recover active DNA after separation, with min
This is a standard agarose with good gel strength and clarity, suitable for all general applications.
  • Useful in separation of nucleic acids electrophoretically, because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at low concentrations
  • Useful in chromatographic separations by either beading the agarose or cross-linking it
  • Agarose gels are used in immunoelectrophoresis (IEP) and double-diffusion Ouchterlony plates to demonstrate antibody-antigen reactions
Spécification
Quantity 100 g
Product Type Agarose Gel
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.