Läs mer
Brady™ Aggressiva självhäftande kontinuerliga multifunktionspolyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Termiska överföringstryckbara, glänsande permanenta polyesteretiketter är idealiska för användning i alla kommersiella och industriella tillämpningar.
Brand: Brady™ 174152
Beskrivning
- Aggressivt lim bra för pulverlackerade och strukturerade plana ytor inklusive plast med låg ytenergi
- Designad för att tåla exponering för många lösningsmedel
- UL godkänd, CSA godkänd
- Drifttemperatur på -40 °C till 100 °C (-40 F °till 212 °F)
- Tillverkad av B-422 polyestermaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Vitt | |
| Kontinuerligt | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 0,475 tum. | |
| M6C-475-422 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | |
| 50 ft. | |
| -40 °F till +212 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 15 meter. 0,475 tum | |
| 15.24 m | |
| 12.07 mm |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.