Läs mer
Brady™ Aggressiva självhäftande kontinuerliga multifunktionspolyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Termiska överföringstryckbara, glänsande permanenta polyesteretiketter är idealiska för användning i alla kommersiella och industriella tillämpningar.
507.00 SEK - 1895.00 SEK
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
|---|---|
| Certifikat och efterlevnad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | För användning med (utrustning) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | För användning med (utrustning) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
17858944
|
Brady™
173234 |
50 fot x 0,375 tum | M710, BMP71 |
847.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17858904
|
Brady™
174331 |
50 fot x 0,375 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
507.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17848904
|
Brady™
173231 |
15 meter. 0,475 tum | M710, BMP71 |
667.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17809094
|
Brady™
174152 |
15 meter. 0,475 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
632.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17808794
|
Brady™
173229 |
15 meter x 0,5 tum | M710, BMP71 |
667.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17878294
|
Brady™
174359 |
15 meter x 0,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
677.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17828364
|
Brady™
174164 |
15 meter x 0,625 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
1067.99 SEK 839.81 SEK / Paket med 1 Save 228.18 SEK 21% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17808754
|
Brady™
173298 |
50 fot x 1 tum | M710, BMP71 |
1170.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17898404
|
Brady™
174306 |
50 fot x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
1265.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 11-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17808394
|
Brady™
173267 |
15 meter x 6 cm. | M710, BMP71 |
1755.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17831709
|
Brady™
174316 |
15 cm x 3,5 cm. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
1895.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
- Aggressivt lim bra för pulverlackerade och strukturerade plana ytor inklusive plast med låg ytenergi
- Designad för att tåla exponering för många lösningsmedel
- UL godkänd, CSA godkänd
- Drifttemperatur på -40 °C till 100 °C (-40 F °till 212 °F)
- Tillverkad av B-422 polyestermaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Vitt | |
| Kontinuerligt | |
| Termisk överföring | |
| Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering | |
| 50 ft. | |
| -40 °F till +212 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 50 ft. |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Icke-steril | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 15.24 m |