Läs mer
Brady™ Aggressiva självhäftande kontinuerliga multifunktionspolyesteretiketter för M6/M7-skrivare
Termiska överföringstryckbara, glänsande permanenta polyesteretiketter är idealiska för användning i alla kommersiella och industriella tillämpningar.
Brand: Brady™ 173231
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Aggressivt lim bra för pulverlackerade och strukturerade plana ytor inklusive plast med låg ytenergi
- Designad för att tåla exponering för många lösningsmedel
- UL godkänd, CSA godkänd
- Drifttemperatur på -40 °C till 100 °C (-40 F °till 212 °F)
- Tillverkad av B-422 polyestermaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Vitt | |
| Kontinuerligt | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 0,475 tum. | |
| M7C-475-422 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40 °F till +212 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 15 meter. 0,475 tum | |
| 15.24 m | |
| 12.07 mm |