Läs mer
Brady™ Aggressiv självhäftande mångsidig genomskinlig polyesteretiketttejp för M6/M7-skrivare
Rough Surface Polyester-etiketter är idealiska för elektronisk PCB- och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
Brand: Brady™ 173878
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Made from durable glossy clear polyester with permanent acrylic adhesive
- Labels are chemical, oil and water resistant
- UL Recognized for outdoor use on glass, thermoset polyester plastic and polyvinyl fluoride plastic surfaces to support solar panel identification
- CSA accepted
- Service temperature of -56°C to +110°C (-70°F to +230°F)
- Made of B-432 polyester material
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Klart | |
| Kontinuerligt | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 1 tum | |
| M6C-1000-432 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | |
| 50 ft. | |
| -40 °F till +212 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 50 fot x 1 tum | |
| 15.24 m | |
| 25.4 mm |