Läs mer
Brady™ Aggressiv självhäftande mångsidig genomskinlig polyesteretiketttejp för M6/M7-skrivare
Rough Surface Polyester-etiketter är idealiska för elektronisk PCB- och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
1580.00 SEK - 2725.00 SEK
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
|---|---|
| Certifikat och efterlevnad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Klart |
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Formatera | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Formatera | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
17891639
|
Brady™
173693 |
0,25 x 0,75 tum | Utstansad |
2110.00 SEK
Paket med 750 |
Beräknad leverans: 19-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17841489
|
Brady™
173728 |
0,5 x 1 tum | Kassett (tejp) |
2025.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 19-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17898334
|
Brady™
174182 |
0,75 x 0,5 tum | Kassett (tejp) |
1690.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 09-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17871459
|
Brady™
173910 |
15 meter x 0,5 tum | Kontinuerligt |
1890.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 02-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17831399
|
Brady™
173878 |
50 fot x 1 tum | Kontinuerligt |
2270.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17881659
|
Brady™
173880 |
15 cm x 3,5 cm. | Kontinuerligt |
2725.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 03-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17871539
|
Brady™
173685 |
15 meter x 0,25 tum | Kontinuerligt |
1580.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 16-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
- Tillverkad av slitstark blank klar polyester med permanent akryllim
- Etiketter är kemikalie-, olje- och vattenbeständiga
- UL erkänd för utomhusbruk på glas, härdplast polyesterplast och polyvinylfluorid plastytor för att stödja identifiering av solpaneler
- CSA accepteras
- Drifttemperatur på -56 °C till +110 °C (-70 F °till +230 °F)
- Tillverkad av B-432 polyestermaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Klart | |
| Polyester | |
| Icke-steril | |
| Nej | |
| -40 °F till +212 °F | |
| 0,004 tum. |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Termisk överföring | |
| M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +100 °C | |
| 0.102 mm |