Läs mer
Brady™ Aggressiv självhäftande mångsidig genomskinlig polyesteretiketttejp för M6/M7-skrivare
Rough Surface Polyester-etiketter är idealiska för elektronisk PCB- och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
Brand: Brady™ 173728
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Tillverkad av slitstark blank klar polyester med permanent akryllim
- Etiketter är kemikalie-, olje- och vattenbeständiga
- UL erkänd för utomhusbruk på glas, härdplast polyesterplast och polyvinylfluorid plastytor för att stödja identifiering av solpaneler
- CSA accepteras
- Drifttemperatur på -56 °C till +110 °C (-70 F °till +230 °F)
- Tillverkad av B-432 polyestermaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Klart | |
| Kassett (tejp) | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 0,5 tum | |
| 25.4 mm | |
| M6-17-432 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | |
| 500 etiketter | |
| -40 °F till +212 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 0,5 x 1 tum | |
| 1 tum | |
| 12.7 mm |