Läs mer
Brady™ Aggressiv självhäftande mångsidig genomskinlig polyesteretiketttejp för M6/M7-skrivare
Rough Surface Polyester-etiketter är idealiska för elektronisk PCB- och komponentidentifiering, streckkodsetiketter, märkskyltar och identifiering av solpaneler.
Brand:  Brady™ 173910
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17871459
  • 1890.00 SEK / 1 rullar
Beräknad leverans: 02-12-2026
Beskrivning
  • Made from durable glossy clear polyester with permanent acrylic adhesive
  • Labels are chemical, oil and water resistant
  • UL Recognized for outdoor use on glass, thermoset polyester plastic and polyvinyl fluoride plastic surfaces to support solar panel identification
  • CSA accepted
  • Service temperature of -56°C to +110°C (-70°F to +230°F)
  • Made of B-432 polyester material
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Klart
Kontinuerligt
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning
Nej
Rektangel
-40 °C till +100 °C
0.102 mm
50 ft.
0,5 tum
M6C-500-432
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Hold (Håll)
Glans
Polyester
Termisk överföring
Icke-steril
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
50 ft.
-40 °F till +212 °F
0,004 tum.
15 meter x 0,5 tum
15.24 m
12.7 mm